4,4'-Diacetylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1902-10GEA 60 EUR
TCIAD1902-10G TCIAD1902-25G
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Número MDL: MFCD00017248
Núm. CAS: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/00/28978700.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Chloroform within almost transparency