4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO305440050EA 97.6 EUR
ACRO305440050 ACRO305440010
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017248
Núm. CAS: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %