10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC1532-5MLEA 86 EUR
TCIAC1532-5ML
10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (por GC)
10-Chloro-3-decyne
Formula: C₁₀H₁₇Cl
MW: 172,70 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD01321154
Núm. CAS: 18295-64-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/52/28938752.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %