4-Bromo-4'-pentylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB1305-5GEA 32 EUR
TCIAB1305-5G
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl
Formula: C₁₇H₁₉Br
MW: 303,2400 g/mol
Número MDL: MFCD00060106
Núm. CAS: 63619-59-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/33/28933133.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency