4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H50596.MDEA 115 EUR
H50596.MD H50596.03
4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥97%
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁Br
Pto. de fusión: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466236
Núm. CAS: 50670-49-0