4-Bromo-4'-heptylbiphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB1304-5GEA 137 EUR
TCIAB1304-5G
4-Bromo-4'-heptylbiphenyl ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-4'-heptylbiphenyl
Formula: C₁₉H₂₃Br
MW: 331,2899 g/mol
Número MDL: MFCD00060107
Núm. CAS: 58573-93-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/32/28933132.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity