4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB1913-25GEA
262
EUR
TCIAB1913-25G
TCIAB1913-5G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formula:
C₁₆H₁₇Br MW: 289,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD01321141 Núm. CAS: 162258-89-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |