2-Naphthalenemethanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO351150050EA
123
EUR
ACRO351150050
ACRO351150010
ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Formula:
C₁₁H₁₀O MW: 158,2000 g/mol Pto. de fusión: 79…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004124 Núm. CAS: 1592-38-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥97.5 % |