1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAN0633-25GEA 105 EUR
TCIAN0633-25G TCIAN0633-5G
1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (por GC)
1-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
Pto. Ebullición: 301°C
Número MDL: MFCD00004044
Núm. CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/33/28989833.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C