Direct red 80
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD3273-25GEA 48 EUR
TCIAD3273-25G
Direct red 80
Direct red 80
Formula: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
MW: 1373,051 g/mol
Número MDL: MFCD00054389
Núm. CAS: 2610-10-8
EINECS: 220-027-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/28980258.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 524.0 to 528.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 524.0 to 528.0 nm)