Direct red 80, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
365548-25GEA 207 EUR
365548-25G 365548-5G
Direct red 80, Sigma-Aldrich®
Direct red 80
Formula: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
MW: 1373,051 g/mol
Número MDL: MFCD00054389
Núm. CAS: 2610-10-8