(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L14149.03EA 79 EUR
L14149.03 L14149.MD
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formula: C₂₀H₁₃O₄P
MW: 348,289 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010045
Núm. CAS: 39648-67-4