Magnesium tantalate ≥99.9% (metals basis)
39366.14EA
153
EUR
39366.14
Magnesium tantalate ≥99.9% (metals basis)
Magnesium tantalate
Formula:
MgO₆Ta₂ |
Número MDL:
MFCD00210633 Núm. CAS: 12293-61-7 EINECS: 235-562-8 |