4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥97%
Peligro
H55876.06EA 355 EUR
H55876.06 H55876.03
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Formula: C₁₉H₂₁NO
MW: 279,38 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134145
Núm. CAS: 41424-11-7
EINECS: 255-358-2