3-Pyridineacetamide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25692.06EA 57.4 EUR
B25692.06 B25692.14
3-Pyridineacetamide ≥99%
3-Pyridineacetamide
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Densidad: 1,17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236789
Núm. CAS: 3724-16-1