(Dimethylamino)acetonitrile 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25085.22EA 97.5 EUR
B25085.22 B25085.14
(Dimethylamino)acetonitrile 98%
(Dimethylamino)acetonitrile
Formula: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 137…138 °C
Densidad: 0,863
Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001890
Núm. CAS: 926-64-7
EINECS: 213-140-4
ADR: 3,II