(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L19651.03EA 95.5 EUR
L19651.03
(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₀H₃₀B₂O₄
MW: 356,08 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683500
Núm. CAS: 173603-23-1