(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L19652.03EA 95.3 EUR
L19652.03
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₆H₃₄B₂O₄
MW: 432,18
Pto. de fusión: 176…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683500
Núm. CAS: 221006-76-4