3-Phenoxypiperidine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50912.MDEA 97.3 EUR
H50912.MD H50912.03
3-Phenoxypiperidine ≥97%
3-Phenoxypiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117746
Núm. CAS: 151666-08-9