4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Atención
H50964.03EA 281 EUR
H50964.03 H50964.MD
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061092
Núm. CAS: 162402-37-1