4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50813.03EA 299 EUR
H50813.03 H50813.MD
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248881
Núm. CAS: 824390-04-7