4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H51178.03EA
389
EUR
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₅ClF₃NO₂ MW: 297,71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870723 Núm. CAS: 950649-05-5 |