4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50812.03EA 270 EUR
H50812.03 H50812.MD
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,25 g/mol
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656166
Núm. CAS: 287952-67-4