5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B20492.03EA 82.5 EUR
B20492.03 B20492.06
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formula: C₆H₅N₅
MW: 147,14 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040281
Núm. CAS: 3250-74-6
EINECS: 426-810-8