2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H51528.03EA
255
EUR
H51528.03
H51528.MD
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine
Formula:
C₁₇H₃₂N₂OSn MW: 399,15 |
Número MDL:
MFCD08275735 Núm. CAS: 1105511-66-7 ADR: 6.1,III |