Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/hexane , 99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40038.AEEA
451
EUR
40038.AE
40038.AP
40038.AC
Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/hexane , 99.9% (metals basis)
Tantalum(V) isopropoxide
Formula:
C₁₅H₃₅O₅Ta MW: 476,39 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145347 Núm. CAS: 16761-83-4 ADR: 3,II |