Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥97.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT1511-1GEA 86 EUR
TCIAT1511-1G
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥97.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formula: C₃₀H₃₀F₂₁O₆Pr
Número MDL: MFCD00064656
Núm. CAS: 17978-77-7
EINECS: 241-902-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/27/28995527.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %