Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
H50510.03EA 226 EUR
H50510.03 H50510.MD
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249,70
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173399
Núm. CAS: 37041-32-0