Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT0937-500GEA 246 EUR
TCIAT0937-500G TCIAT0937-25G
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₅H₂₇NO₃S
Número MDL: MFCD00011831
Núm. CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/28/28995028.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %