Propargyl-p-toluenesulfonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1455-5GEA 178 EUR
TCIAT1455-5G
Propargyl-p-toluenesulfonate ≥96.0% (por GC)
Propargyl-p-toluenesulfonate
Formula: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Número MDL: MFCD00078365
Núm. CAS: 6165-76-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/74/28995474.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %