Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L12075.09EA 83.4 EUR
L12075.09
Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Propargyl-p-toluenesulfonate
Formula: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Pto. Ebullición: 117…121 °C (0,3 mmHg)
Densidad: 1,220
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078365
Núm. CAS: 6165-76-0
EINECS: 000-000-0