VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifugas, sobremesa, modelo ventilación/refrigeración
Proveedor: VWR
VWR®
521-1749EA 6390 EUR
521-1749 521-1750
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifugas, sobremesa, modelo ventilación/refrigeración
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Estas centrífugas versátiles son perfectas para una gran variedad de aplicaciones rutinarias en industrias farmacéuticas y biotecnológicas, así como para la investigación académica. Ofrecen una buena capacidad y un diseño ergonómico que facilita el trabajo sobre la mesa.
  • Sistema de rotores Auto-Lock ® III: sistema de intercambio de rotor sin herramientas permite el intercambio rápido de rotor; con sólo pulsar un botón los usuarios pueden cambiar rápidamente rotores y acceder fácilmente a la cámara del rotor para su limpieza
  • Sistema de sellado ClickSeal® de cubeta hermética a los aerosoles: Se puede utilizar con guantes con capacidad de apertura / cierre, sin necesidad de tapones de rosca y clips complicados
  • La tecnología SMARTSpin® permite optimizar la aceleración, el frenado y desequilibrio de la carga residual para la máxima seguridad, se ejecuta sin problemas y permite reproducciones
  • Ahorro de tiempo con la función para tiradas cortas
  • Los controles intuitivos y pantalla LCD grande y brillante que facilitan la operación y programación
Las centrífugas Mega Star están disponibles con una versión refrigerada o ventilada. La versión refrigerada, con función de pre-enfriamiento, es adecuada para el procesamiento de muestras sensible a la temperatura conl control de entre −10 y +40 °C.
Rotor oscilante TX-400: este rotor se ha diseñado para una amplia gama de necesidades de producción del laboratorio. Con una capacidad de 4×400 ml, 76 tubos de sangre de 5/7 ml o hasta 36 tubos cónicos de 15 ml en un único ciclo, proporciona una gran flexibilidad de configuración.
Información para pedidos: Se suministra con paquetes completos, incl. centrífuga, rotor, un set de cuatro cubetas redondas, cuatro tapas ClickSeal® y dos cables de alimentación (enchufe de la UE y del Reino Unido). Los adaptadores se deben solicitar por separado. Las centrífugas se pueden utilizar con todos los rotores adecuados para las centrífugas Megafuge 16/16R. Rotores adicionales están disponibles bajo petición.