Marcador de PM para DNA, alto espectro
Proveedor: Avantor
VWR®
E255-150UGEA 1010 EUR
E255-150UG
Marcador de PM para DNA, alto espectro
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
El marcador de PM (peso molecular) para ADN de alto espectro ofrece 10 fragmentos que van de 1503 a 48 502 bp. Hay material suficiente para 75 - 150 ensayos.
  • Óptimo para fragmentos de evaluación >10 kb
  • Sencilla identificación de bandas