Ácido sulfúrico 5%

Proveedor: PROLABO CMP
Warning

85211.290
PRLS85211.290EA 0 EUR
PRLS85211.290
Ácido sulfúrico 5%
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09064

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR