Anaranjado de metilo 0,1% in water for titration
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: Metilnaranja
TCIAM0017-500MLEA 34 EUR
TCIAM0017-500ML
Anaranjado de metilo 0,1% in water for titration
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/78/28973278.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Transition interval (pH) (yellowish red)3.1 to 4.4 (redish yellow)