1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H52531.MDEA 402 EUR
H52531.MD
1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formula: C₅H₉BO₂
MW: 111,94
Pto. de fusión: 134…140 °C
Número MDL: MFCD02179496
Núm. CAS: 850036-28-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR