3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H54813.03EA 113 EUR
H54813.03 H54813.MD
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02650635
Núm. CAS: 16151-03-4