Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1432-25GEA 19 EUR
TCIAA1432-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Número MDL: MFCD00025206
Núm. CAS: 18595-18-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/25/28929425.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C