3-Undecylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAU0056-5GEA 323 EUR
TCIAU0056-5G TCIAU0056-1G
3-Undecylthiophene ≥98.0% (por GC)
3-Undecylthiophene
Formula: C₁₅H₂₆S
Pto. Ebullición: 166°C
Número MDL: MFCD00130144
Núm. CAS: 129607-86-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/17/28997217.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %