3-Propylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1128-1GEA 75 EUR
TCIAP1128-1G TCIAP1128-5G
3-Propylthiophene ≥97.0% (por GC)
3-Propylthiophene
Formula: C₇H₁₀S
MW: 126,2193 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Número MDL: MFCD00143183
Núm. CAS: 1518-75-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/57/28991757.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %