3-Butylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB1458-1GEA 25 EUR
TCIAB1458-1G TCIAB1458-5G
3-Butylthiophene ≥98.0% (por GC)
3-Butylthiophene
Formula: C₈H₁₂S
MW: 140,2459 g/mol
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00143179
Núm. CAS: 34722-01-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/47/28933247.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %