4-Butylbenzonitrile ≥98%
Atención
A19174.14EA 211 EUR
A19174.14 A19174.06
4-Butylbenzonitrile ≥98%
4-Butylbenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Pto. Ebullición: 130…132 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,924
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052345
Núm. CAS: 20651-73-4