3-Phenylpropionitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAP0611-25GEA 51 EUR
TCIAP0611-25G
3-Phenylpropionitrile ≥98.0% (por GC)
3-Phenylpropionitrile
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 254°C
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00001961
Núm. CAS: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/41/28991341.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %