2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Atención
H34238.03EA 124 EUR
H34238.03 H34238.MD
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782053
Núm. CAS: 96516-31-3