tert-Butyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB0067-25MLEA 23 EUR
TCIAB0067-25ML TCIAB0067-500ML
tert-Butyl benzoate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl benzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 54°C
Número MDL: MFCD00048244
Núm. CAS: 774-65-2
EINECS: 212-267-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/32/28932232.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %