(S)-(+)-2-Aminohexane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L19305.06EA
150
EUR
L19305.06
(S)-(+)-2-Aminohexane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminohexane
Formula:
C₆H₁₅N MW: 101,19 g/mol Pto. Ebullición: 116 °C Pto. de fusión: < –20 °C Densidad: 0,755 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671626 Núm. CAS: 70492-67-0 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...