2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Peligro
H33354.03EA 119 EUR
H33354.03 H33354.06
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
MW: 219,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201044
Núm. CAS: 1373920-99-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III