3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11550000EA 159 EUR
EHERC11550000
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Número MDL: MFCD00002177
Núm. CAS: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4