3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H50432.03EA 164 EUR
H50432.03 H50432.06
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002177
Núm. CAS: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
ADR: 6.1,III