2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27509.03EA 395 EUR
H27509.03
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,90 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788245
Núm. CAS: 136466-94-9